SML0233
Ro 61-8048
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)-2-thiazolyl]-benzenesulfonamide, 3,4-Dimethoxy-N-[4-(3-nitrophenyl)thiazol-2-yl]benzenesulfonamide, Ro-61-8048
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faintly yellow to yellow
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)Nc2nc(cs2)-c3cccc(c3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H15N3O6S2/c1-25-15-7-6-13(9-16(15)26-2)28(23,24)19-17-18-14(10-27-17)11-4-3-5-12(8-11)20(21)22/h3-10H,1-2H3,(H,18,19)
chave InChI
NDPBMCKQJOZAQX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3