Documentos Principais
PZ0107
Sigma-Aldrich
CP-101537
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
MN-2633, N-(1a,5a,6a)-3-Azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, PF-3339644
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
198.26
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1[C@@H]2CNC[C@H]12
InChI
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-11-5-7(6)8/h6-8,11H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-,7+,8+
chave InChI
QIYOMZXJQAKHEK-JIGDXULJSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
CP-101537 is a MMP inhibitor, candidate drug for myocardial infarction therapy, and antibacterial.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)