P0047
PD166793 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(4′-Bromo-biphenyl-4-sulfonylamino)-3-methyl-butyric acid hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(C)[C@H](NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H18BrNO4S.H2O/c1-11(2)16(17(20)21)19-24(22,23)15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(18)8-4-12;/h3-11,16,19H,1-2H3,(H,20,21);1H2/t16-;/m0./s1
chave InChI
LUKRECOTGXWIDO-NTISSMGPSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)