Documentos Principais
860766P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-hexadecanoyl-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C52H99NO4
Peso molecular:
802.35
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860766P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Aplicação
Lipids research
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860766P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC