Documentos Principais
PZ0137
Sigma-Aldrich
CP-471474
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[[4-(4-Fluorophenoxy)phenyl]sulfonyl]amino]-N-hydrox y-2-methylpropanamide, PF-1626077
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17FN2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
368.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121801
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(NS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1)C(=O)NO
InChI
1S/C16H17FN2O5S/c1-16(2,15(20)18-21)19-25(22,23)14-9-7-13(8-10-14)24-12-5-3-11(17)4-6-12/h3-10,19,21H,1-2H3,(H,18,20)
chave InChI
QCOQJYRPDUMCNP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
CP-471474 is a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinase.
CP-471474 is a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases. CP-471474 has a low nM IC50 efficacy for MMP-2, MMP-3, MMP-9, and MMP-13. CP-471474 has low potency against MMP-1 (IC50 > 1 uM). CP-471474 prevents left ventricular remodeling after experimental myocardial infarction in mice. CP-471474 also inhibits cigarette smoke-induced lung inflammation and the progression of emphysema in guinea pig models.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)