Documentos Principais
444278-M
Millipore
MMP-9 Inhibitor I
≥93% (HPLC), solid, MMP-9 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
MMP-9 Inhibitor I
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H33N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
511.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nome do produto
MMP-9 Inhibitor I, MMP-9 Inhibitor I, CAS 1177749-58-4, is a cell-permeable, potent, and reversible MMP-9 Inhibitor (IC₅₀ = 5 nM). At high concentration inhibits MMP-1 (IC₅₀ = 1.05 µM) & MMP-13 (IC₅₀ = 113 nM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥93% (HPLC)
Formulário
solid
potência
5 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(N(Cc3ccccc3)c2c(cc(cc2C(=O)NO)CN(CC)CC)C)Oc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C27H33N3O5S/c1-5-29(6-2)18-22-16-20(3)26(25(17-22)27(31)28-32)30(19-21-10-8-7-9-11-21)36(33)35-24-14-12-23(34-4)13-15-24/h7-17,32H,5-6,18-19H2,1-4H3,(H,28,31)
chave InChI
OIYCVCCJVZCTIX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable, potent, selective, and reversible MMP-9 Inhibitor (IC50 = 5 nM). Inhibits MMP-1 (IC50 = 1.05 µM) and MMP-13 (IC50 = 113 nM) only at much higher concentrations.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
MMP-9
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Levin, J.I., et al. 2001. Bioorg. Med. Chem. Lett.11, 2189.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1