Documentos Principais
444286-M
Sigma-Aldrich
MMP-2 Inhibitor II
The MMP-2 Inhibitor II, also referenced under CAS 869577-51-5, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
MMP-2 Inhibitor II, (4-(4-(Methanesulfonamido)phenoxy)phenylsulfonyl)methyloxirane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17NO6S2
Número CAS:
Peso molecular:
383.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
potência
2.4 μM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)Oc2ccc(cc2)[S](=O)(=O)CC3OC3)C
InChI
1S/C16H17NO6S2/c1-24(18,19)17-12-2-4-13(5-3-12)23-14-6-8-16(9-7-14)25(20,21)11-15-10-22-15/h2-9,15,17H,10-11H2,1H3
chave InChI
ADEXXMLIERNFQB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
An oxirane analog of SB-3CT, pMS (Cat. No. 444285) that acts as a selective, active site-binding, irreversible inhibitor of MMP-2 (Ki = 2.4 µM). Although less potent, it exhibits enhanced selectivity towards MMP-2 (Ki = 45 and 379 µM for MMP-1 and MMP-7, respectively) than SB-3CT, pMS.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Secondary Target
MMP-2 (Ki = 45 and 379 µM for MMP-1 and MMP-7, respectively)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Ikejiri, M., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 33992.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1