Documentos Principais
A8356
Sigma-Aldrich
ARP 101
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(2R)-2-[([1,1′-Biphenyl]-4-ylsulfonyl)(1-methylethoxy)amino]-N-hydroxy-3-methyl-butanamide, (R)-N-Hydroxy-2-(N-isopropoxybiphenyl-4-ylsulfonamido)-3-methylbutanamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H26N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
406.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)ON([C@H](C(C)C)C(=O)NO)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C20H26N2O5S/c1-14(2)19(20(23)21-24)22(27-15(3)4)28(25,26)18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-5-7-9-16/h5-15,19,24H,1-4H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
chave InChI
DGZZVIWCMGVHGV-LJQANCHMSA-N
Aplicação
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor. ARP 101 has diverse physiological roles including wound healing, cancer metastasis, angiogenesis, tissue remodeling in development, and embryogenesis.
Ações bioquímicas/fisiológicas
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor (Gelatinase A, EC 3.4.24.24; TBE-1; LG4A; MONA; Type IV Collagenase). ARP 101 has diverse physiological roles including wound healing, cancer metastasis, angiogenesis, tissue remodeling in development and embryogenesis. IC50 = 0.81 nM on MMP-2.
ARP 101 is a MMP-2 selective inhibitor.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)