5.31492
12/15-Lipoxygenase Inhibitor, ML351
Sinônimo(s):
12/15-Lipoxygenase Inhibitor, ML351, 5-(Methylamino)-2-(naphthalen-1-yl)oxazole-4-carbonitrile, 12/15-LOX Inhibitor, 15-Lipoxygenase-1 Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)c1[o]c(nc1C#N)c2c3c(ccc2)cccc3
InChI
1S/C15H11N3O/c1-17-15-13(9-16)18-14(19-15)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8,17H,1H3
chave InChI
DYXYXTDIFMDJIR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
12/15-LOX
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3