P4620
PD 146176
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
6,11-Dihydro[1]benzothiopyrano[4,3-b]indole
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
C1Sc2ccccc2-c3[nH]c4ccccc4c13
InChI
1S/C15H11NS/c1-3-7-13-10(5-1)12-9-17-14-8-4-2-6-11(14)15(12)16-13/h1-8,16H,9H2
chave InChI
ZGOOPZVQMLHPFM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX15(246)
mouse ... ALOX15(11687)
rat ... ALOX15(81639)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research