C9033
β-Chloro-L-alanine hydrochloride
Alanine aminotransferase inhibitor
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-3-chloropropanoic acid, 3-Chloro-L-alanine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
pf
205 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m0./s1
chave InChI
IENJPSDBNBGIEL-DKWTVANSSA-N
Aplicação
- as a substrate for screening tyrosine phenol lyase steady state kinetics
- in the inhibition of serine palmitoyltransferase and cytotoxicity studies in lymphocyte Ly-1 cells
- as an inhibitor of alanine transaminase in wheat germ cell-free protein synthesis system
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?