SML0539
T863
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-((1,4-trans)-4-(4-(4-Amino-7,7-dimethyl-7H-pyrimido[4,5-b][1,4]oxazin-6-yl)- phenyl)cyclohexyl)acetic acid, T-863, trans-4-[4-(4-Amino-7,7-dimethyl-7H-pyrimido[4,5-b][1,4]oxazin-6-yl)phenyl]-cyclohexaneacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)Oc2ncnc(N)c2N=C1c3ccc(cc3)[C@@H]4CC[C@H](CC4)CC(O)=O
InChI
1S/C22H26N4O3/c1-22(2)19(26-18-20(23)24-12-25-21(18)29-22)16-9-7-15(8-10-16)14-5-3-13(4-6-14)11-17(27)28/h7-10,12-14H,3-6,11H2,1-2H3,(H,27,28)(H2,23,24,25)/t13-,14-
chave InChI
FUIYMYNYUHVDPT-HDJSIYSDSA-N
Aplicação
- to provide the opportunity to precisely control the DGAT inhibition
- to treat mouse embryonic fibroblasts (MEFs) to analyse lipid droplet biogenesis
- to specifically block neutral lipid synthesis and lipid droplet formation in HT-1080 cells
- to block lipid droplet (LD) formation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)