PZ0233
PF-06424439
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
[(3R)-1-[2-[1-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropyl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-5-yl]-3-piperidinyl]-1-pyrrolidinyl-methanone methanesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +7 to +11°, c = 1.0 in methanol
cor
white to light brown
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C([C@@H]1CCCN(C2=NC(NC(C3(CC3)N4N=CC(Cl)=C4)=N5)=C5C=C2)C1)N6CCCC6.CS(=O)(O)=O
InChI
1S/C22H26ClN7O.CH4O3S/c23-16-12-24-30(14-16)22(7-8-22)21-25-17-5-6-18(26-19(17)27-21)29-11-3-4-15(13-29)20(31)28-9-1-2-10-28;1-5(2,3)4/h5-6,12,14-15H,1-4,7-11,13H2,(H,25,26,27);1H3,(H,2,3,4)/t15-;/m1./s1
chave InChI
ZSTFDNQQOJUJFL-XFULWGLBSA-N
Aplicação
- to study its effects on cell mortality and lipid synthesis in epithelial colon cells and colorectal cancer stem cells
- to study its effects on HeLa cells
- to study its inhibitory effects on neutral lipid synthesis in HT-1080 cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research