5.32606
5-Lipoxygenase Inhibitor, MK591
Sinônimo(s):
5-Lipoxygenase Inhibitor, MK591, FLAP Inhibitor, MK591, sodium 3-(3-(tert-butylthio)-1-(4-chlorobenzyl)-5-(quinolin-2-ylmethoxy)-1H-indol-2-yl]-2,2-dimethylpropanoate, L-686,708, MK-0591
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
3.1 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].S(C(C)(C)C)c1c2c([n](c1CC(C)(C)C(=O)[O-])Cc5ccc(cc5)Cl)ccc(c2)OCc3nc4c(cc3)cccc4
InChI
1S/C34H35ClN2O3S.Na/c1-33(2,3)41-31-27-18-26(40-21-25-15-12-23-8-6-7-9-28(23)36-25)16-17-29(27)37(20-22-10-13-24(35)14-11-22)30(31)19-34(4,5)32(38)39;/h6-18H,19-21H2,1-5H3,(H,38,39);/q;+1/p-1
chave InChI
YPURUCMVRRNPHJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
FLAP
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Sarveswaran, S., et al. 2011. Bioch. Biophy. Acta.1813, 2108.
Sarveswaran, S., et al. 2010. Cancer Lett.291, 167.
Uematsu, T., et al. 1995. Br. J. Clin. Pharm.40, 59.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3