PZ0380
PF-04447943
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,5-Dihydro-6-[(3S,4S)-4-methyl-1-(2-pyrimidinylmethyl)-3-pyrrolidinyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 6-[(3S,4S)-4-Methyl-1-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrrolidin-3-yl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, PF 4447943
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(N(C3CCOCC3)N=C2)N=C([C@H]4[C@H](C)CN(CC5=NC=CC=N5)C4)N1
InChI
1S/C20H25N7O2/c1-13-10-26(12-17-21-5-2-6-22-17)11-16(13)18-24-19-15(20(28)25-18)9-23-27(19)14-3-7-29-8-4-14/h2,5-6,9,13-14,16H,3-4,7-8,10-12H2,1H3,(H,24,25,28)/t13-,16-/m1/s1
chave InChI
IWXUVYOOUMLUTQ-CZUORRHYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)