MABF147E
Anti-Ly-6G (mouse), clone RB6-8C5, biotin conjugate Antibody
clone RB6-8C5, from rat, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RB6-8C5, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ly6G(546644)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.