Documentos Principais
8.00813
Sigma-Aldrich
Undecylenic-10 acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Undecylenic-10 acid, 10-Undecenoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CH(CH2)8COOH
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-965-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
275 °C
potência
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
275 °C/1013 mbar
pf
24 °C
temperatura de transição
flash point 149 °C
solubilidade
73.7 mg/L
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
chave InChI
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 21 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
149 °C