307785
Ethyl undecylenate
97%
Sinônimo(s):
Ethyl 10-undecenoate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CH(CH2)8CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
212.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
densidade
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
chave InChI
FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ethyl undecylenate was used to prepare mixed monolayers by undergoing photochemical reaction with hydrogen-terminated silicon.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Yong-Jun Liu et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(10), 4039-4050 (2005-06-23)
The structure, reactivity, and acid-base properties of mixed monolayers prepared by photochemical reaction of hydrogen-terminated silicon with mixtures of ethyl undecylenate and n-alkenes were studied by ATR-FTIR spectroscopy and contact-angle measurements. The surface composition of the mixed monolayers and its