115126
Methyl 10-undecenoate
96%
Sinônimo(s):
10-Undecenoic acid methyl ester, Undecylenic acid methyl ester
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
245 °C (lit.)
densidade
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
chave InChI
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare bifunctional polymer precursors via hydroformylation reaction.
- To synthesize α,ω-ester amides via aminocarbonylation in the presence of palladium catalyst.
- To modify commercial silicone monomer, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, for the preparation of silicone hollow nano/microstructures in water by hydrosilylation reaction.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?