Documentos Principais
W246107
Sigma-Aldrich
Ethyl 10-undecenoate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Ethyl undecylenate, Ethyl 10-undecenoate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CH(CH2)8CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
212.33
Número FEMA:
2461
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2102
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.237
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
densidade
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
creamy; fatty; fruity; waxy; soapy
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
chave InChI
FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 10-undecenoate is a volatile organic compound that is reported to form during the thermal oxidative decomposition of linolenates.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The autoxidation of linoleates at elevated temperatures.
Henderson SK, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 57(12), 409-413 (1980)
Effect of heating temperature and time on the volatile oxidative decomposition of linolenate.
Lomanno SS & Nawar WW
Journal of Food Science, 47(3), 744-746 (1982)