Merck
Ethyl 10-undecenoate ≥97%, FG
Ethyl 10-undecenoate
Ethyl 10-undecenoate ≥97%, FG
Sinônimo(s):
Ethyl undecylenate, Ethyl 10-undecenoate
Fórmula linear:
H2C=CH(CH2)8CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
212.33
Número CE:
Products
Categoria de produto
Marca
Ponto de ebulição (ºC)
Peso da fórmula
Pureza
Agência
Nível de qualidade
Aplicação
Classe da estrutura Markush
Grupo de estrutura Markush
Classe organoléptica