PHR2022
Candesartan Cilexetil Impurity I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Methyl 2-ethoxy-1-[(2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl)-1H-benzimidazole-7-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
candesartan
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 20 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H22N6O3/c1-3-34-25-26-21-10-6-9-20(24(32)33-2)22(21)31(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23-27-29-30-28-23/h4-14H,3,15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
chave InChI
RBPFEPGTRLLUKI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)