PHR2021
Candesartan Cilexetil Related Compound G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Candesartan, 1-{[2′-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylic acid(Candesartan Cilexetil Related Compound G), 2-Ethoxy 1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}benzimidazole-7-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1087870
família API
candesartan
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 20 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4OCC)cccc5C(=O)O
InChI
1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
chave InChI
HTQMVQVXFRQIKW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)