1087814
USP
Candesartan cilexetil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(Ethyl 1-{[2′-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
candesartan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C26H24N6O3/c1-3-34-25(33)21-10-7-11-22-23(21)32(26(27-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-28-30-31-29-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,28,29,30,31)
chave InChI
BCPWNYREAURMOP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Candesartan Cilexetil
- Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Tablets
- Candesartan Cilexetil Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3