Key Documents
650331
Sigma-Aldrich
Cyclopentylacetylene
90%
Sinônimo(s):
1-Ethynylcyclopentane, Ethynylcyclopentane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10
Número CAS:
Peso molecular:
94.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
densidade
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C#CC1CCCC1
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-5-3-4-6-7/h1,7H,3-6H2
chave InChI
TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
34.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
1.1 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)