Key Documents
316571
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclohexene
99%
Sinônimo(s):
(1-Cyclohexenyl)acetylene, (1-Cyclohexenyl)ethyne, 1-Cyclohexen-1-ylacetylene, 1-Cyclohexen-1-ylethyne, 1-Ethynyl-1-cyclohexene, 1-Ethynylcyclohexene, Cyclohex-1-enylacetylene
About This Item
Fórmula linear:
C6H9C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
contém
≤0.2% BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
pb
148-151 °C (lit.)
densidade
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,6H,3-5,7H2
chave InChI
DKFHWNGVMWFBJE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)