40227
6-Dodecanoyl-N,N-dimethyl-2-naphthylamine
≥97.0% (HPLC), suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
2-(Dimethylamino)-6-dodecanoylnaphthalene, Laurdan, N,N-Dimethyl-6-dodecanoyl-2-naphthylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
pf
88 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 366 nm; λem 497 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)N(C)C
InChI
1S/C24H35NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-24(26)22-15-14-21-19-23(25(2)3)17-16-20(21)18-22/h14-19H,4-13H2,1-3H3
chave InChI
JHDGGIDITFLRJY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?