810606P
Avanti
16:0 Tempo PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810606P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810606P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810606P
tipo de lipídio
phospholipids
ESR probes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a spin-labeled quencher in liposomes to determine fluorophore depth
- as spin-labeled phospholipid along with 1,2-dimyristoyl(d54)-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9 (DMPC-d67) to label lidocaine for paramagnetic relaxation measurements
- as a spin label to investigate the dependence of the packing and polarity of 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DLPC) bilayers with temperature or as quenchers of the Laurdan fluorescence to study the Laurdan position in fluid bilayers
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)