810610P
Avanti
4-palmitamido-TEMPO
N-tempoyl palmitamide, powder
Sinônimo(s):
4-Palmitamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl; 2,2,6,6-Tetramethyl-4-[(1-oxohexadecyl)amino]-1-piperidinyloxy; 2,2,6,6-tetramethyl-4-palmitamidopiperidinooxy; 2,2,6,6-Tetramethylpalmitoylamidopiperidine-1-oxyl; 4-(Palmitylimino)-2,2,6,6-tetramethyl-1
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810610P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810610P
tipo de lipídio
ESR probes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- to enrich rod outer segment (ROS) membranes
- as a spin probe in vesicles/bilayer to prepare samples for electron spin resonance (ESR) experiments
- as a component in liposomes to assess the mobility of lipid headgroups