41525
N,N-Dimethyl-6-propionyl-2-naphthylamine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(Dimethylamino)-6-propionylnaphthalene, 6-Propionyl-2-(dimethylamino)naphthalene, Prodan
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
pf
137 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 361 nm; λem 498 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)N(C)C
InChI
1S/C15H17NO/c1-4-15(17)13-6-5-12-10-14(16(2)3)8-7-11(12)9-13/h5-10H,4H2,1-3H3
chave InChI
MPPQGYCZBNURDG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?