D1065
4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium inner salt
≥95% purity (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Di-8-ANEPPS
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium inner salt, ≥95% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
peso molecular
592.88
cor
orange to red
solubilidade
DMSO: soluble
ethanol: soluble
ε (coeficiente de extinção)
≥37 at 495-501 nm in methanol
fluorescência
λex 710-716 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)c1ccc2cc(\C=C\c3cc[n+](CCCS([O-])(=O)=O)cc3)ccc2c1
InChI
1S/C36H52N2O3S/c1-3-5-7-9-11-13-25-38(26-14-12-10-8-6-4-2)36-21-20-34-30-33(18-19-35(34)31-36)17-16-32-22-27-37(28-23-32)24-15-29-42(39,40)41/h16-23,27-28,30-31H,3-15,24-26,29H2,1-2H3
chave InChI
IXFSUSNUALIXLU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ligação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?