Documentos Principais
07066
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution
10% PEG 600 in 0.1 M TRIS-HCl pH 8.0
Sinônimo(s):
PEG Grid Screening Solution 18/Kit-No 36436
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Nome do produto
0.1 M TRIS-HCl pH 8.0 – 10% PEG 600 solution,
Formulário
liquid
Nível de qualidade
pH
8.0±0.2 ( in neat)
densidade
1.02 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)