391913
(R)-(+)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
(2R)-3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, (R)-Trolox
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]27/D +65°, c = 1.2 in ethanol
pf
162 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(C)c2O[C@](C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)/t14-/m1/s1
chave InChI
GLEVLJDDWXEYCO-CQSZACIVSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?