P7582
Amino-terminal FLAG-BAP™ Fusion Protein
Sinônimo(s):
Amino-terminal Fusion Protein, BAP Fusion Protein, FLAG-BAP Fusion Protein
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
peso molecular
~49 kDa
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Outras notas
forma física
0.05 mM ZnCl2 in 50% glycerol, pH 8.0.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Conteúdo relacionado
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein expression technologies for expressing recombinant proteins in E. coli, insect, yeast, and mammalian expression systems for fundamental research and the support of therapeutics and vaccine production.