A4596
ANTI-FLAG® M1 Agarose Affinity Gel
Sinônimo(s):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
agarose conjugate
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
forma
suspension
Isotipo
IgG12b
capacidade
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Especificidade
N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C
Aplicação
Affinity gel is for calcium mediated purification of N-terminal FLAG fusion proteins.
immunoprecipitation (IP): suitable
Elution - FLAG peptide, Glycine, pH 3.5 EDTA
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Características e benefícios
- Typically purify fusion proteins from crude lysates to single band purity in just one chromatography step.
- Fusion protein may be eluted from affinity resin by mild elution with EDTA.
- A solution of FLAG peptide can be used for gentle, non-denaturing elution of FLAG fusion proteins.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein expression technologies for expressing recombinant proteins in E. coli, insect, yeast, and mammalian expression systems for fundamental research and the support of therapeutics and vaccine production.