linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
crystals or chunks
pf
248-261 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
It may be used in the synthesis of chlorine dioxide and sodium perchlorate. It may also be employed as a sulfation inhibitor in the culture medium of HepG2 cells ((human hepatocellular liver carcinoma cells).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2