Documentos Principais
71325
Supelco
Sodium bromate
puriss. p.a., ≥99.5% (RT)
About This Item
Fórmula linear:
NaBrO3
Número CAS:
Peso molecular:
150.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
38050507
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (RT)
Formulário
crystals
Impurezas
≤50 mg/kg total nitrogen (N)
pH
5.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
densidade
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Sodium bromate is an organic compound which is sodium salt of bromic acid. This alkali metal bromate is mostly used as oxidizing agents.
Aplicação
Sodium bromate was used in gel media preparation to understand its crystal growth. It was also used to prepare aqueous anion solution.
Outras notas
Cooxidant for a catalytic cerium(IV) oxidation procedure
Pictogramas
Flame over circleSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
S. Kanemoto et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 59, 105-105 (1986)
Pradyot Patnaik
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 709-709 (2007)
Habit changes of sodium bromate crystals grown from gel media.
Petrova, Rositza I., and Jennifer A.
Crystal Growth & Design, 2.6, 573-578 (2002)
T.-L. Ho
Synthetic Communications, 9, 237-237 (1979)
Water quality factors affecting bromate reduction in biologically active carbon filters.
Kirisits, Mary Jo, et al.
Water Research, 35.4, 891-900 (2001)