Documentos Principais
8.14368
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium bromate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BrNaO3
Número CAS:
Peso molecular:
150.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-160-4
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
381 °C (decomposition)
densidade
3.3 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Pictogramas
Flame over circleSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3