Agency
suitable for EPA 300
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.005% heavy metals (as Pb)
pH
5-9 (25 °C, 50 g/L)
densidade
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Br(=O)=O
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)