Documentos Principais
90362
Sigma-Aldrich
Triethylammonium phosphate solution
BioXtra, 1 M in H2O
Sinônimo(s):
Buffer solution 1 M pH 3.0, TEAP
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
linha de produto
BioXtra
Formulário
liquid
concentração
1 M in H2O
índice de refração
n20/D 1.360
pH
2.9-3.1 (25 °C)
densidade
1.05 g/mL at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Triethylammonium phosphate (TEAP) buffers are highly efficient solvents, that can be used for reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Outras notas
Mobile phase (15 mM) for reversed phase HPLC of amino acids, peptides and proteinscitationcitation
Mobile phase (15 mM) for reversed phase HPLC of amino acids, peptides and proteins
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J.E. Rivier
Journal of Liquid Chromatography, 1, 343-343 (1979)
Evaluation of triethylammonium phosphate and formate-acetonitrile mixtures as eluents for high-performance gel permeation chromatography
Rivier JE
Journal of Chromatography A, 202(2), 211-222 (1980)
M.T.W. Hearn et al.
Journal of Chromatography A, 218, 497-497 (1981)