90360
Triethylammonium bicarbonate buffer
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
Sinônimo(s):
Buffer solution 1 M pH 8.5 (volatile), Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
Formulário
liquid
concentração
~1.0 M in H2O
índice de refração
n20/D 1.355
pH
8.4-8.6 (25 °C)
densidade
1.018 g/mL at 20 °C
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
chave InChI
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?