471313
Tributylamine
≥98.5%
Sinônimo(s):
Tri-n-butylamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.38 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
Ensaio
≥98.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
410 °F
Lim. expl.
6 %
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pH
10.2 (25 °C, 0.1 g/L)
pb
216 °C (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- An extraction solvent with CHCA (α-cyano-4-hydroxycinnamic acid) for the selective phospholipids (PLs) extraction from EVOO (extra virgin olive oil) and HO (hazelnut oil).
- A hydroxylating agent in the synthesis of spinel nickel ferrites (NiFe2O4) nanoparticles (NPs).
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup