Key Documents
1.00678
Supelco
AOX Enrichment Set
Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
classe(s) funcional(is) do analito
adsorbable organic halides (AOX)
técnica(s)
photometry: suitable
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This AOX Enrichment Set is a required accessory when performing the Spectroquant® AOX Cell Test Kit 1.00675. It contains 2 glass reservoirs for AOX enrichment.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany