Documentos
1.09984
Supelco
Ácido sulfúrico
for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Sinônimo(s):
Sulfuric acid solution
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
0.05 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ligação
Replaces: SX1243J
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1