Key Documents
54306
Supelco
1,4-Dimethoxybenzene
analytical standard
Sinônimo(s):
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Beilstein:
774605
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.8 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
1463 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pb
213 °C (lit.)
pf
54-56 °C (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)