130109
2-Naphthol
98%
Sinônimo(s):
β-Naphthol, 2-Hydroxynaphthalene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.97 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 145.5 °C)
Ensaio
98%
forma
powder or flakes
pb
285-286 °C (lit.)
pf
120-122 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
chave InChI
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
307.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
153 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?