Documentos
8.22290
Sigma-Aldrich
2-Naphthol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Naphthol, 2-Hydroxy naphthaline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8O
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
205-182-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 30 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
430 °C
potência
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
294.8 °C/1013 hPa
pf
121.6 °C
temperatura de transição
flash point 153 °C
solubilidade
1 g/L
densidade
1.27 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
chave InChI
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 119 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
307.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
153 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7