Documentos Principais
416940
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-1,2-Diaminocyclohexane D-tartrate
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H10(NH2)2·C4H6O6
Número CAS:
Peso molecular:
264.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −12.5°, c = 4 in H2O
pf
280-284 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1CCCC[C@@H]1N.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m00/s1
chave InChI
GDOTUTAQOJUZOF-SCDVTJNCSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)