Documentos Principais
405493
Sigma-Aldrich
Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped
average Mn ~377
Sinônimo(s):
Bisphenol A diglycidyl ether-bisphenol A copolymer
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
peso molecular
average Mn ~377
índice de refração
n20/D 1.573
viscosidade
100-150 poise(25 °C)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC4OC4.O3C(C3)CO.Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(cc2)O.OC(CO)CO
InChI
1S/C15H16O2.C3H5ClO.C3H8O3.C3H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;4-1-3-2-5-3;4-1-3(6)2-5;4-1-3-2-5-3/h3-10,16-17H,1-2H3;3H,1-2H2;3-6H,1-2H2;3-4H,1-2H2
chave InChI
YCDGZAHDCFWTHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mario Martin-Gallego et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-06)
Owing to their high strength and stiffness, thermal and environmental stability, lower shrinkage, and water resistance, epoxy resins have been the preferred matrix for the development of syntactic foams using hollow glass microspheres. Although these foams are exploited in multiple