Documentos Principais
405450
Sigma-Aldrich
Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped
average Mn ~1,075
Sinônimo(s):
Bisphenol A diglycidyl ether-bisphenol A copolymer
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
chunks
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~1,075
pf
75-80 °C
temperatura de transição
Tg (DSC) 41 °C (onset)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC4OC4.O3C(C3)CO.Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(cc2)O.OC(CO)CO
chave InChI
YCDGZAHDCFWTHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)